Print…
Sistema dispensador de torneira cíclica, J.T. Baker®
Fornecedor: Avantor
9814-31EA 0 EUR
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Sistema dispensador de torneira cíclica, J.T. Baker®
Dispensadores para Frascos
O dispensador de torneira cíclica é uma unidade de distribuição de solvente de aço inoxidável com uma mangueira concebida para a distribuição manual não medida de solvente.
  • Totalmente montado com código de cores de ligação rápida
  • Válvula de três vias para purga para assegurar a mais alta pureza
  • Componentes em aço inoxidável que são inertes aos solventes para manter a qualidade do solvente
  • Mangueira blindada de segurança, flexível com trança interna de aço que não dobra nem perfura
  • Válvula de alavanca operada por polegar com opção de 'retenção' para fácil distribuição
  • Gancho integrado para suspensão da saída do dispensador