Print…
Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt 30% (w/w) em água, Grau técnico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
278424-1L 278424-250ML
SIAL278424-1LEA 608 EUR
SIAL278424-1L SIAL278424-250ML
Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt 30% (w/w) em água, Grau técnico, Sigma-Aldrich®
Poly(vinylsulphonic acid) sodium salt
Fórmula: (C₂H₃NaO₃S)n
Densidade: 1,267 g/mL (25 °C)
Número MDL : MFCD00084471
Número CAS: 9002-97-5
Encomendar
Appearance (Color) Yellow to Amber
Appearance (Form) Liquid
Residue on Evaporation 25.0 - 35.0 %