Print…
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
H56567.03 H56567.06
H56567.03EA 42.4 EUR
H56567.03 H56567.06
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064215
Número CAS: 7322-88-5