Print…
EDTA sal dissódico solução 0.5 M, AccuGENE®
Fornecedor: LONZA
51234 51201
733-1650EA 436 EUR
733-1650 733-1632
EDTA sal dissódico solução 0.5 M, AccuGENE®
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3