Print…
8-Mercaptomenthone mistura cis- e trans- (natural) ≥95%, FG Halal, Kosher, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Mentha-8-thiol-3-one, 8-Mercaptomenthone, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W317713-100G-K W317713-1KG-K W317713-25G-K
SIALW317713-100G-KEA 785 EUR
SIALW317713-100G-K SIALW317713-1KG-K SIALW317713-25G-K
8-Mercaptomenthone mistura cis- e trans- (natural) ≥95%, FG Halal, Kosher, Sigma-Aldrich®
8-Mercaptomenthone
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulphur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil. It is generally used for its potent blackcurrant flavor.
Fórmula: C₁₀H₁₈OS
Ponto de ebulição: 56 °C/0,1 mmHg (literatura)
Densidade: 1 g/ml at 25 °C (lit,) (literatura)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Número MDL : MFCD00012393
Número CAS: 38462-22-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Assay ≥95%
Optical Activity [α]20/D −21°, neat
Organoleptic Berry; Tropical; Fruity; Minty; Sulphurous
Food Allergen No Known Allergens
Fragrance Allergen No Known Allergens