Print…
Herasafe™ 2030i Câmaras de segurança biológica
Fornecedor: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Câmaras de segurança biológica
Hottes para extracção de gases Câmaras de Biosegurança
As câmaras de segurança biológica HeraSafe 2030i possuem um grande espaço de trabalho interior em aço inoxidável não corrosivo 316 para incorporação de instrumentos e dispositivos de otimização do processo, incluindo braços robóticos.
  • Acesso controlado por código
  • Luzes LED interiores
  • Registos de eventos e mensagens de alerta
  • Portas inteligentes padrão
  • Apoios de braços acolchoados
  • Intensidade de luz ultravioleta germicida autoajustável
Equipado com funções de segurança de auto monitorização, interface de ecrã tátil gráfico intuitivo e conectividadeMais informação do produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo HeraSafe 2030i 0,9 m BASIC HeraSafe 2030i 1,2 m BASIC HeraSafe 2030i 1,5 m BASIC HeraSafe 2030i 1,8 m BASIC HeraSafe 2030i 0,9 m CONFIGURADO HeraSafe 2030i 1,2 m CONFIGURADO HeraSafe 2030i 1,5 m CONFIGURADO HeraSafe 2030i 1,8 m CONFIGURADO
Volume de ar extraído 370 m³/h 494 m³/h 617 m³/h 741 m³/h 296 m³/h 395 m³/h 493 m³/h 592 m³/h
Environmentally Preferable
Filtros H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS H14 HEPA EN1822, 99,995% MPPS
Sistema de iluminação LED LED LED LED LED LED LED LED
Nível de ruído 57 dB(A) 57 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)
Sash opening 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Ligação eléctrica 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Entrada/saída 2× rear wall outlet 2× rear wall outlet 4× rear wall outlet 4× rear wall outlet 2× rear wall outlet 2× rear wall outlet 4× rear wall outlet 4× rear wall outlet
Potência nominal 0,155 kW 0,175 kW 0,240 kW 0,300 kW 0,133 kW 0,153 kW 0,217 kW 0,251 kW
L×P×A e×teriores 1000×800×1536 mm 1300×800×1536 mm 1600×800×1536 mm 1900×800×1536 mm 1000×800×1536 mm 1300×800×1536 mm 1600×800×1536 mm 1900×800×1536 mm
Peso 170 kg 200 kg 230 kg 280 kg 170 kg 200 kg 230 kg 280 kg
Shipping weight 190 kg 225 kg 260 kg 315 kg 190 kg 225 kg 260 kg 315 kg