Print…
Óxido de alumínio ativado neutral Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
199974-1KG 199974-5KG 199974-25KG
199974-1KGEA 121.78 EUR
199974-1KG 199974-5KG HONC199974-25KG
Óxido de alumínio ativado neutral Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated neutral
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2.980 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 2.072 °C
Densidade: 3.960 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Encomendar
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 6.5 - 7.5
Spez. surface (BET) 135 - 165 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %
Pore Size 58 +� pore size