Print…
Densímetros, Densito e DensitoPro
Fornecedor: Mettler - Toledo
30330857 30330858
614-0297EA 3090 EUR
614-0297 614-0298
Densímetros, Densito e DensitoPro
Densímetros
Os utilizadores podem ser guiados por procedimentos de vários passos com instruções claras desde a medição até à limpeza. As medições são realizadas confortavelmente usando o joystick que controla a bomba de amostragem automática, e evita a tensão da colheita manual.
  • RFID e leitor de código de barras para DensitoPro apenas
  • Excelente visibilidade, rápida e precisa
  • Design leve ergonómico - cabe na sua mão
Feitos para usar no laboratório e 'a caminho', eles são perfeitos para todas as aplicações, desde o controlo de qualidade de produtos recebidos até à garantia de qualidade na linha de produtos intermédios ou finais. Adequada para todas as indústrias.
Fornecimento: Densito inclui tubo de enchimento 190 mm (tubo, seringa de conector/tubo de enchimento, lavador), pilha de iões de lítio 2400 mAh (recarregável e removível), fornecimento de energia e adaptadores mundiais, cabo USB-C, padrões de densidade 6 ml (3), manual do utilizador, declaração de conformidade e relatório de teste. DensitoPro vem com um RFID e leitor de código de barras e inclui etiquetas SmartSample RFID (10).