Print…
Amido, solúvel 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 39.5 EUR
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Amido, solúvel 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Amido, solúvel
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878