Print…
Cotton swabs
Fornecedor: HERENZ HEINZ
1030118 1031918 1031229 1030619 1031318 1030419 1030420 1031128 1030228 1032238 1030529 1030128 1030818
HERE1030118EA 6.3 EUR
HERE1030118 HERE1031918 HERE1031229 HERE1030619 HERE1031318 HERE1030419 HERE1030420 HERE1031128 HERE1030228 HERE1032238 HERE1030529 HERE1030128 HERE1030818
Cotton swabs
Zaragatoas Zaragatoas para colheita de amostras
Single cotton bud cotton swabs.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo HERE1030118 HERE1031918 HERE1031229 HERE1030619 HERE1031318 HERE1030419 HERE1030420 HERE1031128 HERE1030228 HERE1032238 HERE1030529 HERE1030128 HERE1030818
Environmentally Preferable
Comprimento do cabo 150 mm 230 mm 150 mm 150 mm 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
Largura do cabo 2,2 mm 2,2 mm 4 mm 2,2 mm 4 mm 2,2 mm 2,2 mm 4 mm 2,5 mm 2 mm 2,5 mm 2,2 mm 3,0 mm