Print…
VWR® Micro Star 30R, Microcentrífuga, alta velocidade, universal, refrigerada
Fornecedor: VWR Collection
521-2574EA 6850 EUR
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, Microcentrífuga, alta velocidade, universal, refrigerada
Centrífugas Microcentrífugas
A centrífuga refrigerada compacta Micro Star 30R é uma centrífuga híbrida económica, versátil e fácil de usar, que combina as características de uma microcentrífuga de alta velocidade e de uma centrífuga universal. Esta centrífuga silenciosa e suave tem rotores para microtubos (24×1,5/2,0 ml), microplacas e tubos cónicos de ¹⁵/₅₀ ml, bem como um rotor de 16 posições para tubos de 5 ml e um rotor oscilante para seis tubos de recolha de sangue. Ideal para usar em Life Science, laboratórios de biotecnologia e laboratórios clínicos.
  • Gama de temperaturas entre –9 e +40 °C com função de pré-arrefecimento
  • Velocidade máx.: 31150 ×g (18000 rpm)
  • Temporizador de 10 a 99,5 minutos ou contínuo
  • Memória para até 100 programas definidos pelo utilizador
  • Reconhecimento automático do rotor, deteção de desequilíbrios e função quick-spin
  • Refrigerante com baixas emissões de GWP e CO2 de acordo com os padrões EU válidos desde 2020
  • Seis rotores diferentes disponíveis
Informações de encomenda: O Micro Star 30R está disponível sem rotor para uma seleção livre do rotor ou como um pacote que inclui um rotor com microtubo RA 24/2 com tampa do rotor estanque a aerossóis.
Atenção: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.