Print…
Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
0338-07EA 0 EUR
0338-07 0338-09 0338-26
Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Made from USP purified water and multicompendial sodium hydroxide pellets. Filtered through a 0.2 µm element. GMP manufactured product.
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
GMP Manufactured Product 24.5 - 25.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤5 ppm
Assay (NaOH) 24.5 - 25.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Endotoxin Concentration (EU/mL) ≤2.0
Made from USP Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, NF (Multicompendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.