Print…
Simulated gastric fluid (without enzyme) concentrado para diluição em (NaCl 2 g/L), DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
D020-00EA 31.99 EUR
D020-00 D020-04
Simulated gastric fluid (without enzyme) concentrado para diluição em (NaCl 2 g/L), DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Simulated gastric fluid (without enzyme)
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.9 - 2.1 g/l
Assay, Sodium Chloride (NaC₁) (at 26x dilution) 1.9 - 2.1 g/l
pH at 25°C at 26x Dilution 1.15 - 1.25
Does not contain enzyme