Print…
Cloreto de colina 98+% (base seca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
J13410.P5 J13410.A9
J13410.P5EA 175 EUR
J13410.P5 J13410.A9
Cloreto de colina 98+% (base seca)
Cloreto de colina
Fórmula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Ponto de Fusão: ∼305 °C (decomposição)
Densidade: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011721
Número CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Form White crystalline powder
Assay (unspecified): 1,4-Dioxane Passes test
Assay (unspecified) ≥98.0% (dry basis)
Comment Protect from moisture. This material is hygroscopic.
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤ 0.05%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 0.5%
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm