Print…
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 100 ±4% (por UV/Vis)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J10490.14 J10490.06 J10490.22
J10490.14EA 451 EUR
J10490.14 J10490.06 J10490.22
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 100 ±4% (por UV/Vis)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Peso Molecular: 471.167 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066635
Número CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Encomendar
Form White powder
Assay (UV/vis) 100 ± 4%
Reference Constants epsilonmax (pH 7, NRC) 15.4 x 10³
Reference Constants epsilon260 (pH 7, DBR) 15.4 x 10³
Reference Constants lambdamax (pH 7, NRC) 259 nm
Storage -20°C in air-tight containers
Spectral Ratio A250/A2 0.78 ± 0.03
Spectral Ratio A280/A260 0.16 ± 0.02