Print…
D(+)-Maltose monohidratada 92+% (base seca), ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J18725.A1 J18725.A7
J18725.A1EA 102 EUR
J18725.A1 J18725.A7
D(+)-Maltose monohidratada 92+% (base seca), ultra puro
D(+)-Maltose monohidratada
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149343
Número CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Glucose Content (Dry Basis) ≤3.0%
Assay Maltose Content (Dry Basis) ≥92.0%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm