Print…
BIS-TRIS ≥98.5% (base seca), ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
J12112.A1EA 540 EUR
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
BIS-TRIS ≥98.5% (base seca), ultra puro
BIS-TRIS
Fórmula: C₈H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002853
Número CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Encomendar
Assay Absorbance (280 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.4
Assay (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 6.50 ±0.15
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm