Print…
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico 99 Dry_basis, powder, ultrapure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
J16926.A1 J16926.22 J16926.A7
J16926.A1EA 503 EUR
J16926.A1 J16926.22 J16926.A7
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico 99 Dry_basis, powder, ultrapure
HEPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₄S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 236 °C (decomposição)
Densidade: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006158
Número CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 14,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (Unspecified) ≥99.0% (Dry Basis)
Identification (FTIR) Conforms
pKa (20 °C) 7.55 ±0.15
A (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.2
Loss on Drying ≤0.5%
Residue on Ignition ≤0.1%
Chloride (Cl) ≤0.005%
Phosphate (PO₄) ≤0.001%
Sulphate (SO₄) ≤0.01%
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Assay (Unspecified) Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.2