Print…
Ácido cítrico, anidro 99.5-100.05% (base seca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J13729.A1 J13729.36
J13729.A1EA 98.7 EUR
J13729.A1 J13729.36
Ácido cítrico, anidro 99.5-100.05% (base seca)
Ácido cítrico
Fórmula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Densidade: 1,665
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011669
Número CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ALCANCE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.5 - 100.5% (dry basis)
Assay, Readily Carbonisable Substances Passes Test
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content, Oxalate Passes Test
Impurity Content, Sulphate (SO₄) Passes test
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Heavy Metals (Pb) ≤10 µg/gm