Print…
Cloridrato de L-Arginina 98.5-101.5%
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
J11500.36EA 128 EUR
J11500.36 J11500.A1
Cloridrato de L-Arginina 98.5-101.5%
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210,66 g/mol
Ponto de Fusão: 216 °C (decomposição)
Densidade: 1,42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 14,00780
Encomendar
Assay (unspecified) 98.5 - 101.5%
Impurity Content, Organic Volatile Impurities Meets requirements
Impurity Content, Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.20%
Optical Rotation +21.4 - 23.6° (c=8 in 6 N HCl)
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content 16.5 - 17.1%
Residue on Ignition ≤0.10%
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm