Print…
DL-Serina (não origem animal) 98,5+% (base seca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J21486.A1 J21486.22
J21486.A1EA 1360 EUR
J21486.A1 J21486.22
DL-Serina (não origem animal) 98,5+% (base seca)
DL-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064223
Número CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
Encomendar
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm