Print…
Cloreto de sódio ≥99.0% ACS, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
J21618.A1EA 97.6 EUR
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
Cloreto de sódio ≥99.0% ACS, ultra puro
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,165 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay Chlorate and Nitrate (NO₃) ≤0.003%
Assay ≥99.0%
Residual Halide Bromide (Br) ≤0.01%
Residual Halide Iodide (I) ≤0.002%
Impurity Content Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.004%
Insoluble Material ≤0.005%
pH (5%, H₂O, 25 °C) 5.0 - 9.0
Barium (Ba) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.002%
Heavy Metal (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001%
Potassium (K) ≤0.005%