Print…
Azida de sódio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 97.5 EUR
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Azida de sódio 99+%
Azida de sódio
Fórmula: NaN₃
Densidade: 1,846 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08581
Encomendar
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%