Print…
D(+)-Rafinose pentahidratada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
J21060.A1EA 1360 EUR
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
D(+)-Rafinose pentahidratada
D(+)-Rafinose pentahidratada
Fórmula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Ponto de ebulição: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071590
Número CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 14,08089
Encomendar
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.05%
Loss on Drying ≤15.3%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) +104.9 ±1.3°
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metal (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm