Print…
n-Hexano 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Nitrogen_filled
85799.320EA 150 EUR
85799.320 85799.290
n-Hexano 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) ≥ 99 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (190 nm) ≥ 10 %
Transmittance (205 nm) ≥ 50 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (235 nm) ≥ 95 %
Transmittance (255 nm) ≥ 99 %
Packaged under nitrogen Confirmed