Print…
n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Embalado em atmosfera de azoto
84899.320EA 296 EUR
84899.320 84899.290
n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
n-Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Ponto de ebulição: 98,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90,6 °C
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (195 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 50 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (245 nm) ≥ 95 %
Transmittance (290 nm) ≥ 99 %