Print…
Reagente de Cleland 99,5, ultrapure Molecular_Biology
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
J15397.22 J15397.14 J15397.06
J15397.22EA 1450 EUR
J15397.22 J15397.14 J15397.06
Reagente de Cleland 99,5, ultrapure Molecular_Biology
Reagente de Cleland
Used as a protective agent for SH groups.
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (SH) ≥99.5%
Assay Absorbance (260 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.40
Assay Absorbance (280 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.08
DNase Passes Test
Impurity Content, OxidiSed DTT ≤0.3%
Protease Activity Passes Test
RNase Passes Test