Print…
Acido (S)-(-)-Malico 99+% (por GC)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J18700.A1 J18700.36
J18700.A1EA 603 EUR
J18700.A1 J18700.36
Acido (S)-(-)-Malico 99+% (por GC)
Acido (S)-(-)-Malico
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…106 °C
Densidade: 1,6
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064213
Número CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,05707
Encomendar
Assay (GC) ≥99%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) -26.5 to -30.0°