Print…
L(+)-Ácido glutâmico 98.5-101.5% (base seca), ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
J16215.A1 J16215.C4
J16215.A1EA 86.8 EUR
J16215.A1 J16215.C4
L(+)-Ácido glutâmico 98.5-101.5% (base seca), ultra puro
L(+)-Ácido glutâmico
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso Molecular: 147.13 g/mol
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 189…192 °C (decomposição)
Densidade: 1.525
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (Unspecified) - Dry Basis 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.1%
Optical Rotation (c=10 in 2 N HCl) 31.2° - 32.2°
Arsenic (As) ≤1.5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤1.5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm