Print…
EDTA sal dissódico dihidratado 0.5 M em solução aquosa, ultra puro para biologia molecular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 45.6 EUR
J15694.AE J15694.AP
EDTA sal dissódico dihidratado 0.5 M em solução aquosa, ultra puro para biologia molecular
EDTA sal dissódico dihidratado
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Embalagem: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM