Print…
Dietilpirocarbonato ≥97%, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J14710.AE J14710.AC
J14710.AEEA 478 EUR
J14710.AE J14710.AC
Dietilpirocarbonato ≥97%, ultra puro
dietilpirocarbonato
A strong, non-specific inhibitor of ribonuclease. Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions. It can be used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH₂ and imidazole groups in proteins. It reacts with amines and thus cannot be used with Tris buffer.
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Ponto de ebulição: 93…94 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 69 °C
Densidade: 1,101
Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 14,07998
Encomendar
Assay (unspecified) ≥97%