Print…
Imidazol ≥98.5% (base seca), ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
J17525.A1EA 226 EUR
J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
Imidazol ≥98.5% (base seca), ultra puro
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Ponto de ebulição: 256 °C
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Residual Water ≤1.0%
pKa (25 °C) 6.95 ±0.15
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤30 ppm