Print…
Titânio, Tela metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 158 EUR
46406.FL 46406.GT
Titânio, Tela metálica Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titânio
Wire Cloth
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610