Print…
Rhodium(III) chloride solução 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 457 EUR
46523.NJ 46523.NA
Rhodium(III) chloride solução 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Rhodium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Rh
Peso Molecular: 209.26 g/mol
Densidade: 5.38
Número MDL : MFCD00011204
Número CAS: 10049-07-7
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8188