Print…
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 50.9 EUR
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de Fusão: 273 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191979
Número CAS: 39961-95-0
Encomendar
Assay ≥97,5