Print…
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 189 EUR
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08752568
Número CAS: 18595-12-5