Print…
1-Benzylpyrrole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 36.7 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Ponto de ebulição: 90 °C (0,9 mmHg)
Densidade: 1,020
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00963301
Número CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN: 1993
ADR: 3,III