4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06
H66390.14
H66390.06EA
91.4
EUR
H66390.06
H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Fórmula:
C₁₃H₁₇NO₄ Ponto de Fusão: 164…168 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00228182 Número CAS: 33233-67-9 |