Print…
Clozapine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J61583.MB J61583.MC
J61583.MBEA 117 EUR
J61583.MB J61583.MC
Clozapine 97%
Clozapine
Fórmula: C₁₈H₁₉ClN₄
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153785
Número CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2423