Print…
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Fmoc-Gln(Trt)-OH
47674-25G-F 47674-5G-F 47674-100G-F 47674-1KG-F
SIAL47674-25G-FEA 164 EUR
SIAL47674-25G-F SIAL47674-5G-F SIAL47674-100G-F SIAL47674-1KG-F
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Fórmula: C₃₉H₃₄N₂O₅
Peso Molecular: 610.71 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077056
Número CAS: 132327-80-1
Encomendar
Assay (HPLC) ≥98.0%
Optical Activity [α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF