Print…
Silicato de sódio solução, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 61.71 EUR
338443-1L 338443-3L
Silicato de sódio solução, grade reagente
Silicato de sódio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Ponto de ebulição: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003492
Número CAS: 1344-09-8
Merck Index: 13,08751
Encomendar
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%