Print…
Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nα-Fmoc-Nω-Pbf-L-arginine, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-arginine, Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-L-arginine
47349-25G 47349-5G 47349-100G 47349-1KG
SIAL47349-25GEA 462 EUR
SIAL47349-25G SIAL47349-5G SIAL47349-100G SIAL47349-1KG
Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Fórmula: C₃₄H₄₀N₄O₇S
Peso Molecular: 648.78 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00235804
Número CAS: 154445-77-9
Encomendar
Specific Rotation (C=1 in DMF at 20 °C) -6.5 - -4.5°
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥98.0%