Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95.0% (por HPLC, soma dos enantiômeros), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
47695-5G 47695-100G 47695-1KG
SIAL47695-5GEA 85.1 EUR
SIAL47695-5G SIAL47695-100G SIAL47695-1KG
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95.0% (por HPLC, soma dos enantiômeros), Sigma-Aldrich®
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Fórmula: C₃₇H₃₁NO₄S
Ponto de Fusão: 170…173 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038538
Número CAS: 103213-32-7
Encomendar
Assay (HPLC area %) ≥95.0% rel
Specific rotation (20/D) 16 ±2°
Concentration C=1 in THF
Infrared spectrum Conforms to structure