Print…
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (por HPLC)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 81 EUR
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (por HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Fórmula: C₃₈H₃₂N₂O₅
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077049
Número CAS: 132388-59-1
Encomendar
Assay (HPLC) Min. 96.0%