Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99.8% (GC, na base anidra), PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
85932.290EA 56.7 EUR
85932.290 85932.320
Eter metil-tert-butílico ≥99.8% (GC, na base anidra), PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55.2
Ponto de Fusão: –108.6 °C
Ponto de Inflamação: −28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %