Print…
VWR® Nitrile Green, Luvas de nitrilo
Fornecedor: VWR Collection
112-5157EA 26.1 EUR
112-5157 112-5155 112-5156 112-5158 112-5154
VWR® Nitrile Green, Luvas de nitrilo
Luvas
Luvas descartáveis fabricadas em nitrilo e desenvolvidas com a sustentabilidade em mente. Adequadas para uso em aplicações médicas, processamento de alimentos e para requisitos gerais de laboratório em áreas não perigosas.
  • Isentas de cloro, proteínas de látex de borracha natural e aceleradores de borracha, particularmente suaves para a pele de usuários com alergia ao látex
  • Não estéreis, sem pó
  • Pontas dos dedos texturizadas proporcionam aderência extra para aplicações molhadas ou secas
  • Revestimento interno sintético para colocação rápida e fácil
  • O material confortável e resistente das luvas garante estabilidade e conforto ao usuário por longos períodos de tempo
Graças aos novos métodos de produção sustentáveis e inovadores, é possível reduzir a pegada ecológica enquanto usa uma luva que não agride a pele e fornece proteção de barreira superior contra patógenos e vírus transmitidos pelo sangue.. O processo de produção para estas luvas foi redesenhado para economizar gás, electricidade e emissões de CO².
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; MDD Class 1; PPE Cat. III
Aprovadas para contato com alimentos
Embalagem: Fornecidas numa caixa dispensadora de 180/200 unidades para simplificar a logística de stocks, reduzir intervalos de substituição no local de trabalho e reduzir o desperdício de embalagem.
Atenção: * A espessura é a média de duas medições, valores mínimos