N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine, pó branco a quase branco
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos:
N-ɑ-Fmoc-tele-trityl-L-histidine, Fmoc-His(Trt)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, N-ɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-tele-(triphenylmethyl)-L-histidine, N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
8.52032.0100
8.52032.0025
8.52032.0500
8.52032.0250
8.52032.2000
8.52032.5000
04-12-1065-100EA
214
EUR
04-12-1065-100
04-12-1065-25
8.52032.0500
8.52032.0250
NOVA8.52032.2000
NOVA8.52032.5000
N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine, pó branco a quase branco
N-alpha-Fmoc-N-Trityl-L-histidine
- Assay (acidimetric): ≥97,0%
- Water (K.F.): ≤2,0%
Fórmula:
C₄₀H₃₃N₃O₄ Peso Molecular: 619.72 g/mol |
Número MDL :
MFCD00043332 Número CAS: 109425-51-6 |