Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 98.0-100.5% (por acidimetria) NF, USP, BP, Ph. Eur., Grau farmacêutico
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
141509.0416 141509.1210 141509.1211 141509.1214
APPC141509.0416EA 2650 EUR
APPC141509.0416 APPC141509.1210 APPC141509.1211 APPC141509.1214
Dihidrogenoortofosfato de potássio 98.0-100.5% (por acidimetria) NF, USP, BP, Ph. Eur., Grau farmacêutico
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Assay (Acidimetry) 98.0-100.5%
pH (5% Solution) 4.2-4.5
Loss on drying (130 °C) 1.0%
Insoluble matter in H₂O 0.2%
Reducing substances Passes test
Chloride (Cl) 0.02%
Sulphate (SO₄) 0.03%
Residual solvents (Ph. Eur./USP) Passes test
Fluoride (F) 0.001%
Heavy metals (as Pb) 0.001%
As 0.0001%
Fe 0.001%
PB 0.00005%