Print…
qPCR cycler, Q
Fornecedor: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 16750 EUR
733-2630 733-2892
qPCR cycler, Q
Termocicladores para PCR
O ciclador Q qPCR usa uma tecnologia de indução magnética patenteada para aquecer rapidamente as amostras, acoplada a um ventilador de ar forçado para arrefecimento e assim obter dados em apenas 25 minutos. Disponível em modelos de dois ou quatro canais, o sistema óptico robusto adquire todos os canais simultaneamente e permite a execução dos ensaios multiplexados mais rápidos.
  • Aquisição de dados ultrarrápida - 35 ciclos em 25 minutos (tempos de ciclo obtidos com master mixes de ciclagem rápida e designs de ensaio de amplicon curtos visando cDNA)
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
Gradiente -