Print…
Bottles, two necks, rectangular, HDPE
Fornecedor: Rixius
RIXI3-5100-1000-28EA 380 EUR
RIXI3-5100-1000-28
Bottles, two necks, rectangular, HDPE
Frascos Frascos de Plástico
Two-neck bottle made up of HDPE, natural.
  • Rigid and shatter-proof
  • Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
  • Excellent water vapour resistance
Informações de encomenda: Screw caps must be ordered seperately.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904